Documentos Principais
AMBH9884C783
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-amino-3-chloropicolinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 5-amino-3-chloro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9ClN2O2/c1-2-13-8(12)7-6(9)3-5(10)4-11-7/h3-4H,2,10H2,1H3
chave InChI
UMRAOWMLHPGXOL-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/872355-65-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)