Documentos Principais
AMBH9884C6B0
Ambeed, Inc.
O-(3-Methoxybenzyl)hydroxylamine hydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
189.64
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-3-methoxybenzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H11NO2.ClH/c1-10-8-4-2-3-7(5-8)6-11-9;/h2-5H,6,9H2,1H3;1H
chave InChI
DNGAZMVOQCQJIG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3839-39-2.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)