Documentos Principais
AMBH9884C697
Ambeed, Inc.
4-Bromoquinolin-3-ol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
224.06
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-bromo-3-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-9-6-3-1-2-4-7(6)11-5-8(9)12/h1-5,12H
chave InChI
BJEMWAKSVKPWBC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32435-61-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)