Documentos Principais
AMBH9884C5DD
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
277.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl 2-(1,3-benzodioxol-5-yl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C13H11NO4S/c1-2-16-13(15)9-6-19-12(14-9)8-3-4-10-11(5-8)18-7-17-10/h3-6H,2,7H2,1H3
chave InChI
WRDIRGFGEKHRIK-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/248249-53-8.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)