Documentos Principais
AMBH9884C595
Ambeed, Inc.
1-Boc-3-(4-Aminophenyl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
276.38
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 3-(4-aminophenyl)-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C16H24N2O2/c1-16(2,3)20-15(19)18-10-4-5-13(11-18)12-6-8-14(17)9-7-12/h6-9,13H,4-5,10-11,17H2,1-3H3
chave InChI
SWUANUQBXJNXGP-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/875798-79-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)