Documentos Principais
AMBH9884C4AE
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2-aminophenyl)thiazole-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
248.31
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 2-(2-aminophenyl)-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H12N2O2S/c1-2-16-12(15)10-7-17-11(14-10)8-5-3-4-6-9(8)13/h3-7H,2,13H2,1H3
chave InChI
LQGLQWIYLAHVRF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/658076-43-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)