Documentos Principais
AMBH9884C3EC
Ambeed, Inc.
Isoxazol-3-ylmethanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
98.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
3-isoxazolylmethanamine
Inchi Code
1S/C4H6N2O/c5-3-4-1-2-7-6-4/h1-2H,3,5H2
chave InChI
NRYCMMCUURADTR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/131052-58-9.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)