Documentos Principais
AMBH9884C35A
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-(tert-butoxy)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.1
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-bromo-2-tert-butoxypyridine
Inchi Code
1S/C9H12BrNO/c1-9(2,3)12-8-5-4-7(10)6-11-8/h4-6H,1-3H3
chave InChI
RJSAAFGYJWKOJU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/850495-91-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)