Documentos Principais
AMBH9884C354
Ambeed, Inc.
N-(1-Cyclohexylethyl)cyclopropanamine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
167.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
N-(1-cyclohexylethyl)cyclopropanamine
Inchi Code
1S/C11H21N/c1-9(12-11-7-8-11)10-5-3-2-4-6-10/h9-12H,2-8H2,1H3
chave InChI
ZBZBLHBMSYUBHO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7584-67-0.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)