Documentos Principais
AMBH9884C323
Ambeed, Inc.
6-((Trifluoromethyl)thio)benzo[d]thiazol-2-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.27
Número MDL:
Iupac Name
6-[(trifluoromethyl)sulfanyl]-1,3-benzothiazol-2-amine
Inchi Code
1S/C8H5F3N2S2/c9-8(10,11)15-4-1-2-5-6(3-4)14-7(12)13-5/h1-3H,(H2,12,13)
chave InChI
PBRVVEXJMLEKMJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/326-45-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/326-45-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)