Documentos Principais
AMBH9884C184
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
214.29
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 2,4,6-trimethylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C10H14O3S/c1-7-5-8(2)10(9(3)6-7)14(11,12)13-4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
VCXKHPUXNZJDDG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70920-59-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)