Documentos Principais
AMBH9884B9C8
Ambeed, Inc.
Methyl 3-fluorobenzene-1-sulfonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
190.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
methyl 3-fluorobenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C7H7FO3S/c1-11-12(9,10)7-4-2-3-6(8)5-7/h2-5H,1H3
chave InChI
KLINELVCVRRAJI-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1865148-58-8.html
Synonym
Methyl 3-fluorobenzenesulfonate
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)