Documentos Principais
AMBH9884B8B5
Ambeed, Inc.
5-Methylheptane-2,4-dione
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
142.2
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
5-methylheptane-2,4-dione
Inchi Code
1S/C8H14O2/c1-4-6(2)8(10)5-7(3)9/h6H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
VMPZHUZUESBODJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40568-43-2.html
Synonym
5-Methylheptane-2,4-dione
Pictogramas
Flame
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)