Documentos Principais
AMBH97F116B5
Ambeed, Inc.
7-Hydroxy-8-methylchroman-4-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
178.19
Número MDL:
Iupac Name
7-hydroxy-8-methyl-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C10H10O3/c1-6-8(11)3-2-7-9(12)4-5-13-10(6)7/h2-3,11H,4-5H2,1H3
chave InChI
DHKWENBXENDGIV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1273653-90-9.html
Synonym
7-Hydroxy-8-methylchroman-4-one
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)