Documentos Principais
AMBH97F11692
Ambeed, Inc.
Ethylene Glycol Monotosylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
216.26
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-hydroxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Inchi Code
1S/C9H12O4S/c1-8-2-4-9(5-3-8)14(11,12)13-7-6-10/h2-5,10H,6-7H2,1H3
chave InChI
DZVSAHOHDQUFMZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless to yellow Liquid or semi-solid or Solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/42772-85-0.html
Synonym
2-Hydroxyethyl 4-methylbenzenesulfonate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/42772-85-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)