Documentos Principais
AMBH97F11667
Ambeed, Inc.
meso-Tetra(4-tert-butylphenyl) porphine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
839.18
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,7,12,17-tetrakis(4-tert-butylphenyl)-21,22,23,24-tetraazapentacyclo[16.2.1.1~3,6~.1~8,11~.1~13,16~]tetracosa-1,3,5,7,9,11(23),12,14,16,18(21),19-undecaene
Inchi Code
1S/C60H62N4/c1-57(2,3)41-21-13-37(14-22-41)53-45-29-31-47(61-45)54(38-15-23-42(24-16-38)58(4,5)6)49-33-35-51(63-49)56(40-19-27-44(28-20-40)60(10,11)12)52-36-34-50(64-52)55(48-32-30-46(53)62-48)39-17-25-43(26-18-39)59(7,8)9/h13-36,61,64H,1-12H3/b53-45-,53-46?,54-47-,54-49?,55-48-,55-50?,56-51-,56-52?
chave InChI
TUYJGWWPMWEZSJ-QXOYQVNTSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/110452-48-7.html
Synonym
5,10,15,20-Tetrakis(4-(tert-butyl)phenyl)porphyrin
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/110452-48-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)