Documentos Principais
AMBH97F11635
Ambeed, Inc.
Ethyl 3-hydroxyisonicotinate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
167.16
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 3-hydroxyisonicotinate
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c1-2-12-8(11)6-3-4-9-5-7(6)10/h3-5,10H,2H2,1H3
chave InChI
XIBQCRQYVCFUFO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/18342-97-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)