Documentos Principais
AMBH97F11602
Ambeed, Inc.
4-Benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
278.31
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-benzoyl-5-methyl-2-phenyl-2,4-dihydro-3H-pyrazol-3-one
Inchi Code
1S/C17H14N2O2/c1-12-15(16(20)13-8-4-2-5-9-13)17(21)19(18-12)14-10-6-3-7-11-14/h2-11,18H,1H3
chave InChI
KJTRXVXWSSPHRV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4551-69-3.html
Synonym
4-Benzoyl-3-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-5(4H)-one
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/4551-69-3.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)