Documentos Principais
AMBH97F1153D
Ambeed, Inc.
Ethyl 2-(2-aminopyrimidin-4-yl)acetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
181.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
ethyl (2-amino-4-pyrimidinyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-2-13-7(12)5-6-3-4-10-8(9)11-6/h3-4H,2,5H2,1H3,(H2,9,10,11)
chave InChI
BAOXHPPKUAJHEM-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1194375-38-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)