Documentos Principais
AMBH97F114C9
Ambeed, Inc.
2-(4-Methylthiazol-5-yl)ethyl hexanoate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
241.35
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl hexanoate
Inchi Code
1S/C12H19NO2S/c1-3-4-5-6-12(14)15-8-7-11-10(2)13-9-16-11/h9H,3-8H2,1-2H3
chave InChI
VJULDCZELAIZHC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94159-32-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/94159-32-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)