Documentos Principais
AMBH97F1147B
Ambeed, Inc.
1-Benzyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
218.26
Número MDL:
Iupac Name
1-benzyl-5-oxo-3-pyrrolidinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H14N2O2/c13-12(16)10-6-11(15)14(8-10)7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H2,13,16)
chave InChI
GXFFGHGZXQWFHG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/116041-19-1.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)