Documentos Principais
AMBH97F11450
Ambeed, Inc.
N-(4-Bromophenyl)picolinamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
277.12
Número MDL:
Iupac Name
N-(4-bromophenyl)-2-pyridinecarboxamide
Inchi Code
1S/C12H9BrN2O/c13-9-4-6-10(7-5-9)15-12(16)11-3-1-2-8-14-11/h1-8H,(H,15,16)
chave InChI
RAJKUZRIZUSGKU-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14547-73-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)