Documentos Principais
AMBH97F11404
Ambeed, Inc.
4-Ethyl-2,6-dimethoxyphenol
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Iupac Name
4-ethyl-2,6-dimethoxyphenol
Inchi Code
1S/C10H14O3/c1-4-7-5-8(12-2)10(11)9(6-7)13-3/h5-6,11H,4H2,1-3H3
chave InChI
PJWDIHUFLXQRFF-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14059-92-8.html
Synonym
4-ethyl-2,6-dimethoxyphenol
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)