Documentos Principais
AMBH97F1139E
Ambeed, Inc.
[1,1'-Biphenyl]-2,2'-dicarbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
204.23
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
[1,1'-biphenyl]-2,2'-dicarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H8N2/c15-9-11-5-1-3-7-13(11)14-8-4-2-6-12(14)10-16/h1-8H
chave InChI
XDQREGRMKWTMOO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4341-02-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)