Documentos Principais
AMBH97F11249
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-cyano-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
200.21
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
tert-butyl 3-cyano-3-fluoroazetidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H13FN2O2/c1-8(2,3)14-7(13)12-5-9(10,4-11)6-12/h5-6H2,1-3H3
chave InChI
VLCFNAIYELAULW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1788041-57-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)