Documentos Principais
AMBH97F07CAE
Ambeed, Inc.
1-(4-Nitrobenzyl)piperidine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
220.27
Número MDL:
Iupac Name
1-(4-nitrobenzyl)piperidine
Inchi Code
1S/C12H16N2O2/c15-14(16)12-6-4-11(5-7-12)10-13-8-2-1-3-9-13/h4-7H,1-3,8-10H2
chave InChI
PAMJENUKCYUKLC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/59507-44-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)