Documentos Principais
AMBH97F07AB6
Ambeed, Inc.
4-Amino-N-(4-fluorophenyl)benzamide
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
230.24
Número MDL:
Iupac Name
4-amino-N-(4-fluorophenyl)benzamide
Inchi Code
1S/C13H11FN2O/c14-10-3-7-12(8-4-10)16-13(17)9-1-5-11(15)6-2-9/h1-8H,15H2,(H,16,17)
chave InChI
XGUHVHHJBSMNAG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/698988-07-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)