Documentos Principais
AMBH97F079E5
Ambeed, Inc.
Benzyl 2-acetylmorpholine-4-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
263.29
Número MDL:
Iupac Name
benzyl 2-acetylmorpholine-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H17NO4/c1-11(16)13-9-15(7-8-18-13)14(17)19-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-6,13H,7-10H2,1H3
chave InChI
GWWOZOYYIYINFX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/317365-38-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)