Documentos Principais
AMBH97F07874
Ambeed, Inc.
4-Amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
166.61
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-amino-2-chloro-3-methylbenzonitrile
Inchi Code
1S/C8H7ClN2/c1-5-7(11)3-2-6(4-10)8(5)9/h2-3H,11H2,1H3
chave InChI
RNTRNRRXHOGTLD-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/573768-09-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/573768-09-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)