Documentos Principais
AMBH97F076DD
Ambeed, Inc.
3-Bromo-2-methylbenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
269.55
Número MDL:
Iupac Name
3-bromo-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H6BrClO2S/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)12(9,10)11/h2-4H,1H3
chave InChI
LJQINJOCKBNGAJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886501-61-7.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)