Documentos Principais
AMBH97F07690
Ambeed, Inc.
8-Chloroquinoline-4-carbaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
191.62
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
8-chloroquinoline-4-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H6ClNO/c11-9-3-1-2-8-7(6-13)4-5-12-10(8)9/h1-6H
chave InChI
IFKQRGWKODOCAS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35839-88-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/35839-88-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)