Documentos Principais
AMBH97F073FB
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-chlorophenyl)carbamate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.69
Número MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-chlorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H14ClNO2/c1-11(2,3)15-10(14)13-9-7-5-4-6-8(9)12/h4-7H,1-3H3,(H,13,14)
chave InChI
LLDDCZFFWXSEFG-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/35426-69-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)