Documentos Principais
AMBH97F07367
Ambeed, Inc.
Sodium 2-hydroxy-2-phenylacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
174.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
sodium hydroxy(phenyl)acetate
Inchi Code
1S/C8H8O3.Na/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7,9H,(H,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
FWDLHTBMGQEUDU-UHFFFAOYSA-M
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/114-21-6.html
Synonym
Sodium DL-Mandelate
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)