Documentos Principais
AMBH97F0734C
Ambeed, Inc.
Dimethyl (2-oxo-3-phenoxypropyl)phosphonate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
258.21
Número MDL:
Iupac Name
dimethyl 2-oxo-3-phenoxypropylphosphonate
Inchi Code
1S/C11H15O5P/c1-14-17(13,15-2)9-10(12)8-16-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,8-9H2,1-2H3
chave InChI
NQTSTBMCCAVWOS-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40665-68-7.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)