Documentos Principais
AMBH97F0715C
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
169.61
Número MDL:
Iupac Name
2-chloro-6,7-dihydro-5H-cyclopenta[d]pyrimidin-4-amine
Inchi Code
1S/C7H8ClN3/c8-7-10-5-3-1-2-4(5)6(9)11-7/h1-3H2,(H2,9,10,11)
chave InChI
FLSZZRQYAPQBEO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/76780-97-7.html
Pictogramas
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/76780-97-7.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)