Documentos Principais
AMBH97F070C9
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
217.04
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H6BrFO/c1-5-2-7(9)6(4-11)8(10)3-5/h2-4H,1H3
chave InChI
DQSGYGLIKSWXKJ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1370025-54-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)