Documentos Principais
AMBH97F06CEF
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-fluoro-4-methoxypyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
206.01
Número MDL:
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-methoxypyridine
Inchi Code
1S/C6H5BrFNO/c1-10-5-2-6(8)9-3-4(5)7/h2-3H,1H3
chave InChI
XEWYVVFNEQJSBH-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1211588-65-6.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)