Documentos Principais
AMBH97F06A12
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.99
Número MDL:
Iupac Name
2,4-dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H2Cl2F3N/c7-3-1-2-12-5(8)4(3)6(9,10)11/h1-2H
chave InChI
NXLBDZNYRDNGIN-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1186194-98-8.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)