Documentos Principais
AMBH97F06798
Ambeed, Inc.
Ethyl N-Boc-2-thiomorpholinecarboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
275.37
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
4-tert-butyl 2-ethyl 2,4-thiomorpholinedicarboxylate
Inchi Code
1S/C12H21NO4S/c1-5-16-10(14)9-8-13(6-7-18-9)11(15)17-12(2,3)4/h9H,5-8H2,1-4H3
chave InChI
AULIHHKCGONFAV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1346597-50-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)