Documentos Principais
AMBH97F06775
Ambeed, Inc.
1-(4-Methoxyphenyl)cyclohexanecarbonitrile
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
215.3
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(4-methoxyphenyl)cyclohexanecarbonitrile
Inchi Code
1S/C14H17NO/c1-16-13-7-5-12(6-8-13)14(11-15)9-3-2-4-10-14/h5-8H,2-4,9-10H2,1H3
chave InChI
YQXUSXSQFVWPRQ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/36263-51-1.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)