Documentos Principais
AMBH97F06763
Ambeed, Inc.
8-Fluoroquinolin-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
162.17
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
8-fluoro-3-quinolinamine
Inchi Code
1S/C9H7FN2/c10-8-3-1-2-6-4-7(11)5-12-9(6)8/h1-5H,11H2
chave InChI
ZXZAQZWSGSBUNR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/936324-21-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)