Documentos Principais
AMBH97F05C32
Ambeed, Inc.
2,8-Diazaspiro[4.5]decan-3-one dihydrochloride
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
227.13
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H14N2O.2ClH/c11-7-5-8(6-10-7)1-3-9-4-2-8;;/h9H,1-6H2,(H,10,11);2*1H
chave InChI
PUGNXFYCUYCIAW-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1417301-86-0.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)