Documentos Principais
AMBH97F05AA1
Ambeed, Inc.
2,7-Dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
146.19
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
2,7-dimethyl-1H-benzo[d]imidazole
Inchi Code
1S/C9H10N2/c1-6-4-3-5-8-9(6)11-7(2)10-8/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
NYXKVDPOWQTTNC-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/23291-66-9.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/23291-66-9.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)