Documentos Principais
AMBH97F05A72
Ambeed, Inc.
Methyl 4-iodophenylacetate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
276.07
Número MDL:
Iupac Name
methyl (4-iodophenyl)acetate
Inchi Code
1S/C9H9IO2/c1-12-9(11)6-7-2-4-8(10)5-3-7/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
IYIVBGQBEMSRLO-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63349-52-0.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)