Documentos Principais
AMBH97F059BC
Ambeed, Inc.
2-Amino-2-(4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
219.16
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
amino[4-(trifluoromethyl)phenyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H8F3NO2/c10-9(11,12)6-3-1-5(2-4-6)7(13)8(14)15/h1-4,7H,13H2,(H,14,15)
chave InChI
FANMQHUKZBBELZ-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/142012-65-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)