Documentos Principais
AMBH97F04EEC
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-benzyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
229.28
Número MDL:
Iupac Name
ethyl 4-benzyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H15NO2/c1-2-17-14(16)13-10-15-9-12(13)8-11-6-4-3-5-7-11/h3-7,9-10,15H,2,8H2,1H3
chave InChI
AJRXPNGFRGTIRR-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/352616-19-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/352616-19-4.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)