Documentos Principais
AMBH97F04BD5
Ambeed, Inc.
2-(Furan-2-yl)-2-oxoacetic acid
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
140.1
Número MDL:
Iupac Name
2-furyl(oxo)acetic acid
Inchi Code
1S/C6H4O4/c7-5(6(8)9)4-2-1-3-10-4/h1-3H,(H,8,9)
chave InChI
IXVPCJUAKDVYKX-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
Pictogramas
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1467-70-5.html
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)