Documentos Principais
AMBH97F04B60
Ambeed, Inc.
N-Methyl-2-nitropyridin-3-amine
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Iupac Name
N-methyl-2-nitro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C6H7N3O2/c1-7-5-3-2-4-8-6(5)9(10)11/h2-4,7H,1H3
chave InChI
NCJOHCIQXAGJBV-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/32605-06-4.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)