Documentos Principais
AMBH97F04556
Ambeed, Inc.
1-(3-Bromoquinolin-5-yl)ethan-1-one
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
250.09
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
1-(3-bromoquinolin-5-yl)ethan-1-one
Inchi Code
1S/C11H8BrNO/c1-7(14)9-3-2-4-11-10(9)5-8(12)6-13-11/h2-6H,1H3
chave InChI
YXGYHHIXHGJGJY-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2007916-77-8.html
Synonym
1-(3-bromoquinolin-5-yl)ethanone
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)