Documentos Principais
AMBH97F04522
Ambeed, Inc.
9-Methyl-9H-pyrido[3,4-b]indole
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
182.22
Número MDL:
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento. Entre em contato com a assistência técnica
Iupac Name
9-methyl-9H-beta-carboline
Inchi Code
1S/C12H10N2/c1-14-11-5-3-2-4-9(11)10-6-7-13-8-12(10)14/h2-8H,1H3
chave InChI
MABOIYXDALNSES-UHFFFAOYSA-N
temperatura de armazenamento
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2521-07-5.html
Pictogramas
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)